Få mere at vide
Diphenylphosphin, 95%, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492314 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10492314 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427290500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphine
CAS 829-85-6
Tæthed 1.0700 g/mL
Kogepunkt 280.0°C
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C12H11P
Lineær formel C6H5PHC6H5
Brydningsindeks 1.6240 to 1.6260
Mængde 50 mL
Merck Index 15, 3364
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Molekylvægt (g/mol) 186.19
Formel vægt 186.19