Få mere at vide
Diphenylphosphinamide, 98%
Artikelnummer. 11417997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417997 5 g 5g
11427997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16657.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5994-87-6 | C12H12NOP | 217.21 g/mol
Diphenylphosphinamid bruges til at give 5H-oxazol-4-oner diastereoselektivitet og enantioselektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylphosphinamid bruges til at give 5H-oxazol-4-oner diastereoselektivitet og enantioselektivitet.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, nitromethan, nitrobenzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5994-87-6
Molekylær formel C12H12NOP
Molekylvægt (g/mol) 217.21
MDL nummer MFCD00014766
InChI nøgle RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinamide, p,p-diphenylphosphinic amide, amino phenyl phosphoryl benzene, amino phenyl phosphoroso benzene, diphenyl phosphinic acid amide, azanyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 853560
SMIL NP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylphosphinamide
Smeltepunkt 160°C to 162°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,nitromethane,nitrobenzene.
IUPAC navn [amino(phenyl)phosphoroso]benzen
Formel vægt 217.21
Procent renhed 98%