Få mere at vide
Diphenylmethylsilane, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylmethylsilane |
| CAS | 776-76-1 |
| Molekylær formel | C13H14Si |
| MDL nummer | MFCD00008255 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C[SiH](C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.34 |
| Procent renhed | 95% |