Få mere at vide
Diphenylmethanon Hydrazon, TRC
Artikelnummer. 30373822
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30373822 100 g
1 options
Artikelnummer. 30373822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD491685100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone hydrazone
CAS 5350-57-2
Molekylær formel C13 H12 N2
Mængde 100 g
Synonym Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43
InChI formel InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
SMIL NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzhydrylidenehydrazin
Molekylvægt (g/mol) 196.25
Formel vægt 196.1