Få mere at vide
Difenylmethanon (Benzophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 17943176
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943176 25 mg
17931136 100 mg
30460282 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17943176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0630.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diphenylmethanon (Benzophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzophenone
CAS 119-61-9
Analyt- eller komponentnavne Benzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 182.0732 g/mol