Få mere at vide
Diphenylmethanol (Benzhydrol), Mikromol™
Artikelnummer. 17971316
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971316 25 mg
17954286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0490.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diphenylmethanol (Benzhydrol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Analyt- eller komponentnavne Diphenylmethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
SMIL OC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 184,0888 g/mol