Få mere at vide
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyliodonium hexafluorophosphate |
| CAS | 58109-40-3 |
| Molekylær formel | C12H10F6IP |
| MDL nummer | MFCD00061398 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1([I+]C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.08 |
| Procent renhed | 98% |