Få mere at vide
Diphenyliodoniumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyliodonium Chloride |
| CAS | 1483-72-3 |
| Molekylær formel | C12H10ClI |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | diphenyliodanium; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.57 |
| Formel vægt | 315.9516 |