Få mere at vide
Diphenyliodoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30377306
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30377306 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30377306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493200500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium Chloride
CAS 1483-72-3
Molekylær formel C12H10ClI
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenyliodanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 316.57
Formel vægt 315.9516