Få mere at vide
Diphenyliodoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30376543
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30376543 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30376543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493200250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyliodonium Chloride
CAS 1483-72-3
Molekylær formel C12H10ClI
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn diphenyliodanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 316.57
Formel vægt 315.9516
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.