Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylglyoxime |
| Smeltepunkt | 238.0°C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 15,1081 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Formel vægt | 240.26 |
| Procent renhed | 97% |
| Grad | Technical |