missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenylglycoluril, TRC

Artikelnummer. 30371529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371529 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD491630100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione
CAS 5157-15-3
Molekylær formel C16 H14 N4 O2
Mængde 100 mg
Synonym 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Tetrahydro-3a,6a-diphenyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 3a,6a-Diphenyl-glycoluril, Diphenylglycoluril, NSC 144422, NSC 87602, Diphenyl­diacetylendiurein
InChI formel InChI=1S/C16H14N4O2/c21-13-17-15(11-7-3-1-4-8-11)16(19-13,20-14(22)18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,17,19,21)(H2,18,20,22)
SMIL O=C1NC2(NC(=O)NC2(N1)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 3a,6a-diphenyl-1,3,4,6-tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 294.31
Formel vægt 294.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.