missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diphenylglycoluril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3a,6a-Diphenyltetra-hydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H, 3H)-dione |
| CAS | 5157-15-3 |
| Molekylær formel | C16 H14 N4 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3a,6a-Diphenyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Tetrahydro-3a,6a-diphenyl-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 3a,6a-Diphenyl-glycoluril, Diphenylglycoluril, NSC 144422, NSC 87602, Diphenyldiacetylendiurein |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N4O2/c21-13-17-15(11-7-3-1-4-8-11)16(19-13,20-14(22)18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,17,19,21)(H2,18,20,22) |
| SMIL | O=C1NC2(NC(=O)NC2(N1)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 3a,6a-diphenyl-1,3,4,6-tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.31 |
| Formel vægt | 294.1117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?