Få mere at vide
Diphenylgermaniumdichlorid, 98+%
Artikelnummer. 11327788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327788 1 g 1g
11337788 5 g 5g
11317788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 034113.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1613-66-7 | C12H14Cl2Ge | 301,77 g/mol
Diphenylgermaniumdichlorid anvendes som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1613-66-7
Molekylær formel C12H14Cl2Ge
Molekylvægt (g/mol) 301.77
MDL nummer MFCD00013587
InChI nøgle YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
PubChem CID 74167
IUPAC navn dichlor(diphenyl)german
SMIL Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylgermanium dichloride
Smeltepunkt 9°C
Tæthed 1.415 g/mL
Kogepunkt 107°C (16 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.597
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 297.73
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske