Få mere at vide
Diphenyleneiodoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30135190
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135190 10 mg
30012316 100 mg
30004845 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49150010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4673-26-1
Molekylær formel C12 H8 I . Cl
Molekylvægt (g/mol) 314.55
SMIL [Cl-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyleneiodonium Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 313.9359
Procent renhed >95%