Få mere at vide
Diphenyleniodoniumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416609
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 15416609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64838.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4673-26-1
Molekylær formel C12H8ClI
Molekylvægt (g/mol) 314.55
MDL nummer MFCD00214165
InChI nøgle FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Synonym diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyleneiodonium chloride
Smeltepunkt >310°C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Formel vægt 314.55
Fysisk form Pulver