Få mere at vide
Diphenyleneiodoniumchlorid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10633352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10633352 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 10633352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328660250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyleneiodonium chloride
CAS 4673-26-1
Smeltepunkt 312,0 °C til 322,0 °C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 97+%
Molekylær formel C12H8ClI
MDL nummer MFCD00214165
Mængde 25 mg
Synonym diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i dmso
InChI nøgle FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 314.55
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
Formel vægt 314.55
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyleneiodonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.