Få mere at vide
Diphenyldithiophosphonsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323397
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323397 0.5 g 0.5g
11343397 2 g 2g
11333397 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017758.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1015-38-9 | C12H11PS2 | 250.31 g/mol
Diphenyldithiophosphonsyre bruges i stedet for phenylphosphat til acylering af nukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1015-38-9
Molekylær formel C12H11PS2
Molekylvægt (g/mol) 250.31
MDL nummer MFCD00014457
InChI nøgle CLUOCCWZZAGLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinodithioic acid, diphenyldithiophosphonic acid, diphenyldithiophosphinic acid, phosphinodithioic acid, diphenyl, diphenyl sulfanyl-??-phosphanethione, dithiodiphenylphosphinic acid, diphenyl-sulfanyl-sulfanylidene, diphenyl sulfanyl-lambda-phosphanethione, diphenyl-sulfanyl-sulfanylidenephosphorane, diphenyl sulfanyl-$l; 5-phosphanethione
PubChem CID 129564
IUPAC navn diphenyl-sulfanyl-sulfanyliden-$1^{5}-phosphan
SMIL SP(=S)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyldithiophosphonic acid
Smeltepunkt 55°C to 56°C
Mængde 0.5 g
Formel vægt 250.31
Fysisk form Krystallinsk