Få mere at vide
Diphenyldithioperoxyanhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyldithioperoxyanhydride |
| CAS | 5873-93-8 |
| Molekylær formel | C14 H10 S4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Bis(phenylthioxomethyl) Disulfide, Bis(thiobenzoyl) Disulfide, Di(thiobenzoyl) Disulfide, Diphenyl Dithioperoxy Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzenecarbonothioylsulfanyl benzenecarbodithioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.489 |
| Formel vægt | 305.967 |