missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenyldithioperoxyanhydride, TRC

Artikelnummer. 30357067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357067 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD054750500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diphenyldithioperoxyanhydride
CAS 5873-93-8
Molekylær formel C14 H10 S4
Mængde 500 mg
Synonym Bis(phenylthioxomethyl) Disulfide, Bis(thiobenzoyl) Disulfide, Di(thiobenzoyl) Disulfide, Diphenyl Dithioperoxy Anhydride
InChI formel InChI=1S/C14H10S4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL S=C(SSC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzenecarbonothioylsulfanyl benzenecarbodithioate
Molekylvægt (g/mol) 306.489
Formel vægt 305.967
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.