Få mere at vide
Diphenyldichlorosilane, 97%
Artikelnummer. 11419932
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419932 100 g 100g
11429932 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419932 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12051.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253.20 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, oxidationsmidler og baser. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-10-4
Molekylær formel C12H10Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 253.20
MDL nummer MFCD00000489
InChI nøgle OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
IUPAC navn dichlor(diphenyl)silan
SMIL Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kogepunkt 303°C to 304°C
Kemisk navn eller materiale Diphenyldichlorosilane
Smeltepunkt -22°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1769
Beilstein 609882
Flammepunkt 157°C (314°F)
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 253.2
Procent renhed 97%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.579
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.208
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyldichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyldichlorosilane