Få mere at vide
Diphenylcyclopropenone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylcyclopropenone |
| CAS | 886-38-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diphenylcyclopropenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vis mere |