Få mere at vide
Diphenylcyclopropenone, 98%
Artikelnummer. 10317740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10317740
Brand: Thermo Scientific Acros 175820050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 886-38-4
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001311
InChI nøgle HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC navn 2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-on
SMIL O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylcyclopropenone
Smeltepunkt 117.0°C to 121.0°C
Farve Beige til Orange-Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07,IV,1736
Merck Index 15,3338
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform,, dichloromethane, cyclohexane, benzene, hexane,, petroleum ether
Formel vægt 206.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver