Få mere at vide
Diphenylcyclopropenon,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431571 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431571 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11431571 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215952301
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Farve Tan
Analyseprocentområde ≥98%
Molekylær formel C15H10O
MDL nummer MFCD00001311
Mængde 1 g
Synonym diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
InChI nøgle HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn diphenylcycloprop-2-en-1-on
Molekylvægt (g/mol) 206.24
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Formel vægt 206.24
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1GR DIPHENYLCYCLOPROPENONE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylcyclopropenone