Få mere at vide
Diphenylcarbamylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406336
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406336 25 g 25g
11416336 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23116.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-01-2 | C13H10ClNO | 231.679 g/mol
Diphenylcarbamoylchlorid blev anvendt til at isolere peptidokeratansulfatfragmenter fra bovine intervertebrale skiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylcarbamoylchlorid blev brugt til at isolere
peptidokeratansulfatfragmenter fra bovine intervertebrale skiver.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-01-2
Molekylær formel C13H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 231.679
MDL nummer MFCD00000633
InChI nøgle XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
PubChem CID 65741
IUPAC navn N,N-diphenylcarbamoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylcarbamyl chloride
Smeltepunkt 82°C to 86°C
FN nummer UN3261
Beilstein 515312
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Mængde 25 g
Lugt Irritating
Formel vægt 231.68
Følsomhed Moisture Sensitive
Procent renhed 98%