Få mere at vide
Diphenylcarbamylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687522 25 g Glasflaske 25g
10256170 100 g Glasflaske 100g
10494765 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-01-2 | C13H10ClNO | 231.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-01-2
Molekylær formel C13H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00000633
InChI nøgle XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylcarbamyl chloride, diphenylcarbamoyl chloride, carbamic chloride, diphenyl, diphenylcarbamic chloride, n,n-diphenylcarbamyl chloride, diphenylchloroformamide, carbamoyl chloride, diphenyl, carabamic chloride, diphenyl, chloroformic acid diphenylamide, carbamic chloride, n,n-diphenyl
PubChem CID 65741
IUPAC navn N,N-diphenylcarbamoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylcarbamyl chloride
Smeltepunkt 81.0°C to 85.0°C
Farve Beige til Grågrøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2NCOCl
Merck Index 15, 3351
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts.
Mængde 25 g
Formel vægt 231.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylcarbamyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.