Få mere at vide
Diphenylborinic anhydride, 95%
Artikelnummer. 15451788
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451788 1 g 1g
15471788 250 mg 250mg
15461788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55509.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4426-21-5 | C24H20B2O | 346.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4426-21-5
Molekylær formel C24H20B2O
Molekylvægt (g/mol) 346.04
MDL nummer MFCD00042663
InChI nøgle SNQFEECGHGUHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylborinic anhydride, oxybis diphenylborane, diphenylboranyloxy diphenyl borane, diphenylboronic anhydride, 1,1,3,3-tetraphenyldiboroxane, diphenylboranyl diphenylborinate, tetraphenyldiboroxane, borane, oxybis diphenyl, diphenyl borinic anhydride, d03twr
PubChem CID 596810
IUPAC navn diphenylboranyloxy(diphenyl)boran
SMIL O(B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)B(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylborinic anhydride
Smeltepunkt 135°C to 140°C
Farve Hvid til gul
Lineær formel (C6H5)2BOB(C6H5)2
Mængde 1 g
Beilstein 2950331
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 346.04
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver