Få mere at vide
Diphenylborinsyre 2-aminoethylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215870 10 g Glasflaske 10g
10552171 5 g Glasflaske 5g
10307810 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155420100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 524-95-8 | C14H16BNO | 225.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-95-8
Molekylær formel C14H16BNO
Molekylvægt (g/mol) 225.10
MDL nummer MFCD00014823
InChI nøgle BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
PubChem CID 1598
SMIL NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Navn note 98%
Smeltepunkt 190.0°C to 194.0°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2BOCH2CH2NH2
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
IUPAC navn 2-aminoethyldiphenylborinat
Formel vægt 225.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.