Få mere at vide
Diphenylaminesulfonic Acid Sodium Salt, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442832 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11442832 5 g
1 options
Artikelnummer. 11442832 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215251905
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Soluble in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylaminesulfonic Acid Sodium Salt
Navn note For ACS analysis
CAS 6152-67-6
Farve Beige-grå
Molekylær formel C12H11NNaO3S
MDL nummer MFCD00036468
Mængde 5 g
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
InChI nøgle VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn 4-(phenylamino)benzen-1-sulfonsyrenatrium
Molekylvægt (g/mol) 272.27
PubChem CID 517002
Formel vægt 271.27
Fysisk form fint pulver