Få mere at vide
Diphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30381189
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381189 5 g
30373303 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30381189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4789405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-39-4
Molekylær formel C12 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Synonym Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
IUPAC navn N-phenylanilin
SMIL N(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Formel vægt 169.0891