Få mere at vide
Diphenylaminopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12683623 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12683623
Brand: Reagecon 1032101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Fremstillet og testet i overensstemmelse med kapitel 4.1.1 i den europæiske farmakopé.
Leveres med et analysecertifikat. Partinummer og udløbsdato er angivet på alle produktetiketter.
  • Synonymer: DPA
  • Molekylær formel: (C6H5 ) 2NH
  • Molmasse: 169,23 g/mol
  • CAS: 122-39-4
Tekniske data
Farve Farveløs
Tæthed 1.83921g/cm3
Kogepunkt 295°C
Molekylær formel (C6H5)2NH
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation Fully miscible
Formel vægt 169.23g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≤2.5% DPA in Sulphuric Acid
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DIPHENYLAMINE SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid, diphenylamine