Få mere at vide
Diphenylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15821011
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15821011 1 kg
15811011 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15821011 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205281000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-39-4
Tekniske data
Smeltepunkt 53°C to 54°C
Tæthed 1.16 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 302°C/1013 hPa
Molekylær formel (C6H5)2NH
MDL nummer MFCD00003014
Mængde 1 kg
Synonym Diphenylamine, N-Phenylaniline, Diphenylamine
Molekylvægt (g/mol) 169.22