Få mere at vide
Diphenylamin R1 opløsning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12980404 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12980404 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12980404 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 070 1000
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Glasflaske
CAS 6988-21-2
Analyt- eller komponentnavne Diphenylamine solution R1.
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1032102
Molekylær formel C11H13NO4
InChI nøgle SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Element Diphenylamine
IUPAC navn [2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]-N-methylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:82093
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • diphenyl amine solution R1
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diphenyl amine, sulphuric acid