Få mere at vide
Diphenylamine-d10, TRC
Artikelnummer. 30371612
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30371612 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30371612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD478942500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine-d10
CAS 37055-51-9
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C12 2H10 H N
Mængde 500 mg
Synonym Diphenylamine-d10, Diphenylamine D10, Benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Benzen-d5-amine, N-(phenyl-d5)- (9CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, Di(perdeuterophenyl)amine
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 179.28
Formel vægt 179.1519
Procent renhed >95