Få mere at vide
Difenylamin, ACS
Artikelnummer. 11398048
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398048 100 g 100g
11308058 25 g 25g
11388048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11398048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036610.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169,227 g/mol
Diphenylamin anvendes som høst skoldningshæmmer til æbler indendørs drench-behandlinger på grund af dets antioxidantegenskab. Alkylderivater af diphenylamin anvendes som anti-ozonanter i gummifremstillingen. Det bruges som smøremiddel og fungerer som stabilisator for plast. I den analytiske kemi bruges det til at teste nitrationen i forbindelse med ammoniumchlorid i svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-39-4
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.227
MDL nummer MFCD00003014
InChI nøgle DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC navn N-phenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 52 °C til 55 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.16 g/mL
Kogepunkt 302 °C
Flammepunkt 152 °C (305 °F)
Lineær formel (C6H5)2NH
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 508755
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,3317
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, benzen, carbontetrachlorid, pyridin, ethylacetat; Let opløselig i kloroform.
Formel vægt 169.23
Grad ACS
Fysisk form Fast stof