Få mere at vide
Diphenylamine, ACS
Artikelnummer. 11388048
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11388048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036610.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamin anvendes som høst skoldningshæmmer til æbler indendørs drench-behandlinger på grund af dets antioxidantegenskab. Alkylderivater af diphenylamin anvendes som anti-ozonanter i gummifremstillingen. Det bruges som smøremiddel og fungerer som stabilisator for plast. I den analytiske kemi bruges det til at teste nitrationen i forbindelse med ammoniumchlorid i svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-39-4
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.227
MDL nummer MFCD00003014
InChI nøgle DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC navn N-phenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine
Navn note For analysis ACS
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Farve Hvid
Tæthed 1.16 g/mL
Kogepunkt 302°C
Flammepunkt 152°C (305°F)
Lineær formel (C6H5)2NH
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 508755
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,3317
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine,ethyl acetate; Slightly soluble in chloroform.
Formel vægt 169.23
Grad ACS
Fysisk form Fast stof