Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylamine |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Smeltepunkt | 52,0 °C til 54,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 302,0 °C |
| Flammepunkt | 152 °C |
| Antændelsesrest | 0,03% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5)2NH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diphenylamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: diphenylamine