Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin, 99+%, ekstra ren, Redox-indikator
Artikelnummer. 10686212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686212 500 g Glasflaske 500g
10656052 100 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10686212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 221925000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-39-4
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.23
MDL nummer MFCD00003014
InChI nøgle DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC navn N-phenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine
Navn note P.A.
Smeltepunkt 52,0 °C til 54,0 °C
Farve Tan til gul
Kogepunkt 302,0 °C
Flammepunkt 152 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2NH
Mængde 500 g
Beilstein 12, 174
Følsomhed (Til nitrat) Bestå test
Merck Index 15, 3347
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,05 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og propylalkohol, frit opløselige i benzen, ether, glacial eddikesyre, syre og kulstofdisulfid
Formel vægt 169.23
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks