Få mere at vide
Diphenylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403817
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403817 2500 g 2500g
11483807 100 g 100g
11493807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18265.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamin anvendes som høst skoldningshæmmer til æbler indendørs drench-behandlinger på grund af dets antioxidantegenskab. Alkylderivater af diphenylamin anvendes som anti-ozonanter i gummifremstillingen. Det bruges som smøremiddel og fungerer som stabilisator for plast. I den analytiske kemi bruges det til at teste nitrationen i forbindelse med ammoniumchlorid i svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylamin anvendes som høst skoldningshæmmer til æbler indendørs drench-behandlinger på grund af dets antioxidantegenskab. Alkylderivater af diphenylamin anvendes som anti-ozonanter i gummifremstillingen. Det bruges som smøremiddel og fungerer som stabilisator for plast. I den analytiske kemi bruges det til at teste nitrationen i forbindelse med ammoniumchlorid i svovlsyre.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone, benzen, carbontetrachlorid, pyridin og ethylacetat. Lidt opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-39-4
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.227
MDL nummer MFCD00003014
InChI nøgle DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC navn N-phenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 302°C
Flammepunkt 152°C (305°F)
Lugt Weak
Lineær formel (C6H5)2NH
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 508755
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,3317
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine and ethyl acetate. Slightly soluble in chloroform.
Formel vægt 169.23
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Diphenylamine