Få mere at vide
Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt, ACS reagent
Artikelnummer. 10528522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10528522 1 g Glasflaske 1g
10085700 5 g Glasflaske 5g
13498568 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10528522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423660010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6152-67-6 | C12H11NNaO3S | 272.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6152-67-6
Molekylær formel C12H11NNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 272.27
MDL nummer MFCD00036468
InChI nøgle VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
IUPAC navn natrium;4-anilinobenzensulfonat
SMIL [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Farve Beige til hvid eller grå
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NHC6H4SO3Na
Mængde 1 g
Beilstein 14,7
Følsomhed (as indicator) Passes Test
Merck Index 15,7423
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 271.26
Grad ACS-reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.