Få mere at vide
Diphenylamine-4-sulfonic Acid Barium Salt, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylamine-4-Sulfonic Acid Barium Salt |
| Smeltepunkt | 300°C |
| CAS | 6211-24-1 |
| Mængde | 5 g |
| MDL nummer | MFCD00007497 |
| Synonym | Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate, Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 633.88 |
| Grad | Research |