Få mere at vide
Diphenylamin 1000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310698
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310698 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310698 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010101DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylamine
CAS 122-39-4
Analyt- eller komponentnavne Diphenylamine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H11 N
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMIL N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-phenylanilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 169,0891 g/mol