Få mere at vide
Diphenylacetylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylacetylene |
| CAS | 501-65-5 |
| Molekylær formel | C14H10 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Diphenylacetylene, 1,2-Diphenylethyne, Diphenylacetylene, Diphenylethyne, Diphenylethyne, NSC 5185, Tolan, Tolane |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H |
| SMIL | c1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vægt | 178.0783 |