Få mere at vide
Diphenylacetylen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421738
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421738 5 g 5g
11431738 25 g 25g
11441738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13979.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.234 g/mol
Diphenylacetylen bruges ofte som byggesten i organisk og organometallisk kemi. Det fungerer som dienofil og undergår Diels-Alder-reaktion med tetraphenylcyclopentadienon for at fremstille hexaphenylbenzen. Det virker som en forløber ved fremstillingen af 3-alkoxycyclopropen ved at reagere med benzalchlorid i nærværelse af kalium-t-butoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylacetylen bruges ofte som byggesten i organisk og metallisk kemi. Det fungerer som dienofil og undergår Diels-Alder-reaktion med tetraphenylcyclopentadienon for at fremstille hexaphenylbenzen. Det virker som en forløber ved fremstillingen af 3-alkoxycyclopropen ved at reagere med benzalchlorid i nærværelse af kalium-t-butoxid.
Opløselighed
Blandbar med æter og varm alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-65-5
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.234
MDL nummer MFCD00004786
InChI nøgle JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC navn 2-phenylethynylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetylene
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 170°C (19 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 606478
Merck Index 14,9504
Opløselighedsinformation Miscible with ether and hot alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%