Få mere at vide
Diphenylacetylen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10703851 5 g Glasflaske 5g
10764221 25 g Glasflaske 25g
11974451 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10703851 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 117180050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 501-65-5
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
InChI nøgle JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC navn 2-phenylethynylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetylene
Smeltepunkt 58.0°C to 61.0°C
Farve Brun til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 170.0°C (19.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C≡CC6H5
Mængde 5 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Merck Index 15,9664
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks