Få mere at vide
Diphenylacetonitrile, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 86-29-3 |
| Smeltepunkt | 72°C to 75°C |
| Kogepunkt | 175°C to 177°C/15 hPa |
| Molekylær formel | (C6H5)2CHCN |
| MDL nummer | MFCD00001862 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide, Diphenylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Grad | Research |