Få mere at vide
Diphenylacetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30050929
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050929 100 mg
30051819 25 mg
30460533 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30050929 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0531.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Diphenylacetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Analyt- eller komponentnavne Diphenylacetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
SMIL N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2,2-diphenylacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 193.0891 g/mol