Få mere at vide
Diphenylacetonitril, Mikromol™
Beskrivelse
Diphenylacetonitril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylacetonitrile |
| CAS | 86-29-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diphenylacetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H |
| SMIL | N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2-diphenylacetonitril |
| Vis mere |