Få mere at vide
Diphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30383147
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30383147 5 g
1 options
Artikelnummer. 30383147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4869855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenylacetic Acid
CAS 117-34-0
Molekylær formel C14H12O2
Mængde 5 g
Synonym Acetic acid, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid, NSC 120417, NSC 8742, α,α-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
SMIL OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2,2-diphenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.0837