missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Diphenylacetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylacetaldehyde |
| CAS | 947-91-1 |
| Molekylær formel | C14H12O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | alpha-Phenylbenzeneacetaldehyde, Diphenyl-Acetaldehyde, 2,2-Diphenylacetaldehyde, 2,2-Diphenylethanal, NSC 21645, alpha,alpha-Diphenylacetaldehyde, alpha-Phenylbenzeneacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H |
| SMIL | O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2-diphenylacetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vægt | 196.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?