Få mere at vide
Diphenyl terephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317885
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317885 5 g 5g
11327885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02877.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1539-04-4
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00016574
InChI nøgle HPGJOUYGWKFYQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl terephthalate, terephthalic acid, diphenyl ester, unii-s0kw8m264e, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diphenyl ester, 1,4-diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate, diphenyl tere-phthalate, terephthalic acid diphenyl, acmc-1buw8, phenyl 4-phenoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 73757
IUPAC navn diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate
SMIL O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl terephthalate
Smeltepunkt 196°C to 198°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1889204
Formel vægt 318.33
Procent renhed 97%